Documenti fondamentali
KEY466133082
Key Organics / BIONET
ethyl 4-{[(4-heptylphenyl)methyl]amino}benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.5
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 4-[(4-heptylbenzyl)amino]benzoate
Inchi Code
1S/C23H31NO2/c1-3-5-6-7-8-9-19-10-12-20(13-11-19)18-24-22-16-14-21(15-17-22)23(25)26-4-2/h10-17,24H,3-9,18H2,1-2H3
InChI
MBAPNRRMDJQZEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11P-106
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-106
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)