Documenti fondamentali
KEY466133018
Key Organics / BIONET
4-{4-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]-3-nitrobenzoyl}morpholine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.84
Numero MDL:
Iupac Name
4-{4-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]-3-nitrobenzoyl}morpholine
Inchi Code
1S/C17H15ClN2O4S/c18-13-2-4-14(5-3-13)25-16-6-1-12(11-15(16)20(22)23)17(21)19-7-9-24-10-8-19/h1-6,11H,7-10H2
InChI
BWQLQWKSSKHPAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11N-513S
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11N-513S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)