Documenti fondamentali
KEY466132786
Key Organics / BIONET
3,4-dichloro-N-[3-cyano-4-(phenylsulfanyl)phenyl]benzamide
Scegli un formato
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
SKU del venditore: 11K-615S-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.3
Numero MDL:
SKU del venditore: 11K-615S-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3,4-dichloro-N-[3-cyano-4-(phenylsulfanyl)phenyl]benzamide
Inchi Code
1S/C20H12Cl2N2OS/c21-17-8-6-13(11-18(17)22)20(25)24-15-7-9-19(14(10-15)12-23)26-16-4-2-1-3-5-16/h1-11H,(H,24,25)
InChI
GCSQBYDXAJUVOC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11K-615S
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11K-615S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)