Documenti fondamentali
KEY466132757
Key Organics / BIONET
methyl 5-cyano-2-methyl-6-(2,4,5-trichlorophenoxy)pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.61
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-cyano-2-methyl-6-(2,4,5-trichlorophenoxy)nicotinate
Inchi Code
1S/C15H9Cl3N2O3/c1-7-9(15(21)22-2)3-8(6-19)14(20-7)23-13-5-11(17)10(16)4-12(13)18/h3-5H,1-2H3
InChI
BWRMUDWUGAKHGJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11K-345S
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11K-345S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)