Documenti fondamentali
KEY466132258
Key Organics / BIONET
2-[1-(4-chlorophenyl)ethylidene]propanedinitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.64
Numero MDL:
Iupac Name
2-[1-(4-chlorophenyl)ethylidene]malononitrile
Inchi Code
1S/C11H7ClN2/c1-8(10(6-13)7-14)9-2-4-11(12)5-3-9/h2-5H,1H3
InChI
WJXJNOHGXBNAIV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10T-0209
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10T-0209
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)