Documenti fondamentali
KEY466132120
Key Organics / BIONET
2-(4-bromobenzoyl)-7-methoxy-1-benzofuran
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.17
Numero MDL:
Iupac Name
(4-bromophenyl)(7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)methanone
Inchi Code
1S/C16H11BrO3/c1-19-13-4-2-3-11-9-14(20-16(11)13)15(18)10-5-7-12(17)8-6-10/h2-9H,1H3
InChI
WURCOFHXXRXUMU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10P-923
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10P-923
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)