KEY465203321
Key Organics / BIONET
methyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate
About This Item
Iupac Name
methyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-13-10-6-3-9(4-7-10)5-8-11(12)14-2/h3-8H,1-2H3/b8-5+
InChI
VEZIKIAGFYZTCI-VMPITWQZSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3707
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)