Documenti fondamentali
KEY465203314
Key Organics / BIONET
benzyl 2-[(1E)-3-hydroxyprop-1-en-1-yl]pyrrolidine-1-carboxylate
Scegli un formato
500 MG
CHF 628.30
SKU del venditore: MS-3682-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 628.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.32
Numero MDL:
SKU del venditore: MS-3682-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
benzyl 2-[(1E)-3-hydroxy-1-propenyl]-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c17-11-5-9-14-8-4-10-16(14)15(18)19-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,5-7,9,14,17H,4,8,10-12H2/b9-5+
InChI
XRVPHGWCSXRKAY-WEVVVXLNSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-3682
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3682
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)