KEY465203249
Key Organics / BIONET
2-chloro-5-{[(2Z)-2-(nitromethylidene)imidazolidin-1-yl]methyl}pyridine
Scegli un formato
SKU del venditore: MS-3399-500MG
CHF 628.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: MS-3399-500MG
CHF 628.30
Iupac Name
2-chloro-5-{[(2Z)-2-(nitromethylene)-1-imidazolidinyl]methyl}pyridine
Inchi Code
1S/C10H11ClN4O2/c11-9-2-1-8(5-13-9)6-14-4-3-12-10(14)7-15(16)17/h1-2,5,7,12H,3-4,6H2/b10-7-
InChI
ALNDHUQPXHHNON-YFHOEESVSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3399
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)