Documenti fondamentali
KEY465203125
Key Organics / BIONET
3-[(4-fluorophenyl)methoxy]benzohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.27
Numero MDL:
Iupac Name
3-[(4-fluorobenzyl)oxy]benzohydrazide
Inchi Code
1S/C14H13FN2O2/c15-12-6-4-10(5-7-12)9-19-13-3-1-2-11(8-13)14(18)17-16/h1-8H,9,16H2,(H,17,18)
InChI
NAFWTOWRWVPZET-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2973
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2973
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)