KEY465203118
Key Organics / BIONET
methyl 4-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propoxy)-2-hydroxybenzoate
Scegli un formato
SKU del venditore: MS-2954-500MG
CHF 628.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: MS-2954-500MG
CHF 628.30
Iupac Name
methyl 4-{3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propoxy}-2-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C16H23NO6/c1-16(2,3)23-15(20)17-8-5-9-22-11-6-7-12(13(18)10-11)14(19)21-4/h6-7,10,18H,5,8-9H2,1-4H3,(H,17,20)
InChI
DGRUQTFSCJLSSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2954
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)