Documenti fondamentali
KEY465203085
Key Organics / BIONET
N'-(thiophene-2-carbonyl)thiophene-2-carbohydrazide
Scegli un formato
500 MG
CHF 628.30
SKU del venditore: MS-2838-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 628.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.32
Numero MDL:
SKU del venditore: MS-2838-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N'-(2-thienylcarbonyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C10H8N2O2S2/c13-9(7-3-1-5-15-7)11-12-10(14)8-4-2-6-16-8/h1-6H,(H,11,13)(H,12,14)
InChI
FBOFFEXPCHQWDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2838
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2838
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)