Documenti fondamentali
KEY465202907
Key Organics / BIONET
9-[(4-fluorophenyl)methyl]-5-methyl-13-nitro-2-oxa-9-azatricyclo[9.4.0.0³,?]pentadeca-1(11),3(8),4,6,12,14-hexaen-10-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.36
Numero MDL:
Iupac Name
10-(4-fluorobenzyl)-7-methyl-2-nitrodibenzo[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one
Inchi Code
1S/C21H15FN2O4/c1-13-2-8-18-20(10-13)28-19-9-7-16(24(26)27)11-17(19)21(25)23(18)12-14-3-5-15(22)6-4-14/h2-11H,12H2,1H3
InChI
JESVBKAQVHDCAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2315
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2315
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)