Documenti fondamentali
KEY465202729
Key Organics / BIONET
ethyl 2-[4-(4-methoxyphenyl)-1-oxo-1,2-dihydrophthalazin-2-yl]acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.36
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl (4-(4-methoxyphenyl)-1-oxo-2(1H)-phthalazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C19H18N2O4/c1-3-25-17(22)12-21-19(23)16-7-5-4-6-15(16)18(20-21)13-8-10-14(24-2)11-9-13/h4-11H,3,12H2,1-2H3
InChI
RICDNWUJMIELIV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-1325
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-1325
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)