KEY465202716
Key Organics / BIONET
methyl 2-({[4-(propan-2-yl)phenoxy]carbonyl}amino)benzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 2-{[(4-isopropylphenoxy)carbonyl]amino}benzoate
Inchi Code
1S/C18H19NO4/c1-12(2)13-8-10-14(11-9-13)23-18(21)19-16-7-5-4-6-15(16)17(20)22-3/h4-12H,1-3H3,(H,19,21)
InChI
DGPXMPWTCOTNAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-1249
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)