Documenti fondamentali
KEY465202460
Key Organics / BIONET
tert-butyl 3-(bromomethyl)thiophene-2-carboxylate
Scegli un formato
500 MG
CHF 538.30
1 G
CHF 835.30
2 G
CHF 1’619.80
5 G
CHF 3’581.80
SKU del venditore: KD-0280-500MG
CHF 538.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 538.30
1 G
CHF 835.30
2 G
CHF 1’619.80
5 G
CHF 3’581.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.18
Numero MDL:
SKU del venditore: KD-0280-500MG
CHF 538.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-(bromomethyl)thiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H13BrO2S/c1-10(2,3)13-9(12)8-7(6-11)4-5-14-8/h4-5H,6H2,1-3H3
InChI
VDIFFPQZHNXREW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/KD-0280
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KD-0280
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)