KEY465202129
Key Organics / BIONET
2-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]-4-(4-methylphenyl)-4-oxobutanoic acid
About This Item
Iupac Name
2-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]-4-(4-methylphenyl)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C17H15ClO3S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15(19)10-16(17(20)21)22-14-8-6-13(18)7-9-14/h2-9,16H,10H2,1H3,(H,20,21)
InChI
CYRWMDIDRVATIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-0889
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)