KEY465202024
Key Organics / BIONET
4-bromo-3-methyl-N-[(6-nitro-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]aniline
Scegli un formato
SKU del venditore: JS-0316-500MG
CHF 628.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: JS-0316-500MG
CHF 628.30
Iupac Name
4-bromo-3-methyl-N-[(6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C15H13BrN2O4/c1-9-4-11(2-3-12(9)16)17-7-10-5-14-15(22-8-21-14)6-13(10)18(19)20/h2-6,17H,7-8H2,1H3
InChI
OBMAZRSHBBGUQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-0316
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)