Documenti fondamentali
KEY465201921
Key Organics / BIONET
ethyl 2-cyclopropylimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole-6-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.28
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 2-cyclopropylimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H11N3O2S/c1-2-15-9(14)7-5-13-10(11-7)16-8(12-13)6-3-4-6/h5,12H,2-4H2,1H3
InChI
DEYBFWYLHAJXGZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/HA-0212
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HA-0212
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)