Documenti fondamentali
KEY465201737
Key Organics / BIONET
3-(benzyloxy)pyrido[1,2-a]indole-10-carbonitrile
Scegli un formato
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
SKU del venditore: 9N-819-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.34
Numero MDL:
SKU del venditore: 9N-819-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(benzyloxy)pyrido[1,2-a]indole-10-carbonitrile
Inchi Code
1S/C20H14N2O/c21-13-18-17-10-9-16(23-14-15-6-2-1-3-7-15)12-20(17)22-11-5-4-8-19(18)22/h1-12H,14H2
InChI
ZQHDCTCZNNNGCZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9N-819
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9N-819
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)