KEY465201555
Key Organics / BIONET
4-(naphthalen-1-yl)aniline
Scegli un formato
SKU del venditore: FK-0062-500MG
CHF 298.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: FK-0062-500MG
CHF 298.30
Iupac Name
4-(1-naphthyl)aniline
Inchi Code
1S/C16H13N/c17-14-10-8-13(9-11-14)16-7-3-5-12-4-1-2-6-15(12)16/h1-11H,17H2
InChI
OGHOZWNRKYYYHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FK-0062
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)