Documenti fondamentali
KEY465201322
Key Organics / BIONET
2-amino-3-[(E)-{[4-(benzyloxy)phenyl]methylidene}amino]-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydropyrimidin-4-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.35
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-3-({(E)-[4-(benzyloxy)phenyl]methylidene}amino)-6-(trifluoromethyl)-4(3H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C19H15F3N4O2/c20-19(21,22)16-10-17(27)26(18(23)25-16)24-11-13-6-8-15(9-7-13)28-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-11H,12H2,(H2,23,25)/b24-11+
InChI
RBBRAKZANOXLEV-BHGWPJFGSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9W-0343
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9W-0343
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)