Documenti fondamentali
KEY465200398
Key Organics / BIONET
4,6-dimethyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl}amino)pyridine-3-carboxamide
Scegli un formato
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
5 G
CHF 4’670.80
SKU del venditore: 9C-054-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
5 G
CHF 4’670.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.32
Numero MDL:
SKU del venditore: 9C-054-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4,6-dimethyl-2-({[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}amino)nicotinamide
Inchi Code
1S/C16H15F3N4O2/c1-8-6-9(2)21-14(12(8)13(20)24)23-15(25)22-11-5-3-4-10(7-11)16(17,18)19/h3-7H,1-2H3,(H2,20,24)(H2,21,22,23,25)
InChI
XDYNJRHBWRPOPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9C-054
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9C-054
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)