Documenti fondamentali
KEY465200379
Key Organics / BIONET
4-[bis(ethylsulfanyl)methyl]pyrimidin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.37
Numero MDL:
Iupac Name
4-[bis(ethylsulfanyl)methyl]-2-pyrimidinylamine
Inchi Code
1S/C9H15N3S2/c1-3-13-8(14-4-2)7-5-6-11-9(10)12-7/h5-6,8H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,11,12)
InChI
CHJNNYABPDBDFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9B-058
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9B-058
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)