Documenti fondamentali
KEY465200290
Key Organics / BIONET
12-hydroxy-13-oxa-3-azapentacyclo[12.8.0.0²,¹¹.0?,?.0¹?,²?]docosa-1(14),2(11),3,9,15,17,19,21-octaen-8-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.34
Numero MDL:
Iupac Name
6-hydroxy-6,9,10,11-tetrahydro-8H-benzo[7,8]chromeno[4,3-b]quinolin-8-one
Inchi Code
1S/C20H15NO3/c22-17-7-3-6-16-14(17)10-15-18(21-16)13-9-8-11-4-1-2-5-12(11)19(13)24-20(15)23/h1-2,4-5,8-10,20,23H,3,6-7H2
InChI
IZUYABJCNMAGBM-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8W-0827
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8W-0827
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)