Documenti fondamentali
KEY465200203
Key Organics / BIONET
2-(2,4-dichlorobenzoyl)thieno[2,3-b]quinoline
Scegli un formato
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
SKU del venditore: 8R-1151-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.25
Numero MDL:
SKU del venditore: 8R-1151-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2,4-dichlorophenyl)(thieno[2,3-b]quinolin-2-yl)methanone
Inchi Code
1S/C18H9Cl2NOS/c19-12-5-6-13(14(20)9-12)17(22)16-8-11-7-10-3-1-2-4-15(10)21-18(11)23-16/h1-9H
InChI
UVQGVFDOFFNDPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8R-1151
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8R-1151
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)