Documenti fondamentali
KEY465199736
Key Organics / BIONET
N-[2-(morpholin-4-yl)-2-oxoethyl]-N-phenylbenzenesulfonamide
Scegli un formato
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
SKU del venditore: 8K-392S-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.43
Numero MDL:
SKU del venditore: 8K-392S-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[2-(4-morpholinyl)-2-oxoethyl]-N-phenylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C18H20N2O4S/c21-18(19-11-13-24-14-12-19)15-20(16-7-3-1-4-8-16)25(22,23)17-9-5-2-6-10-17/h1-10H,11-15H2
InChI
SLQLMOVNZBCYNT-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8K-392S
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8K-392S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)