Documenti fondamentali
KEY465199471
Key Organics / BIONET
methyl 1-[(2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methyl]-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.31
Numero MDL:
Punto di fusione
255 - 256
Iupac Name
methyl 1-(2,1,3-benzothiadiazol-4-ylmethyl)-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H10N4O4S/c1-21-12(19)9-5-10(18)17(13(20)14-9)6-7-3-2-4-8-11(7)16-22-15-8/h2-5H,6H2,1H3,(H,14,20)
InChI
AGBORXIXAFAWLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7Z-7004
Melting Point
255 - 256
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7Z-7004
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)