KEY465199434
Key Organics / BIONET
4-[1-(2-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-1??-thiomorpholine-1,1-dione
About This Item
Iupac Name
3-(1,1-dioxido-4-thiomorpholinyl)-3-(2-fluorophenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C13H18FNO3S/c14-12-4-2-1-3-11(12)13(5-8-16)15-6-9-19(17,18)10-7-15/h1-4,13,16H,5-10H2
InChI
STACABYABMCGAS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7X-0863
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)