KEY465199397
Key Organics / BIONET
ethyl 4-methanesulfonyl-6-(2-methoxy-2-oxoethyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 6-(2-methoxy-2-oxoethyl)-4-(methylsulfonyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H19NO7S/c1-4-22-15(18)13-9-16(24(3,19)20)11-7-10(8-14(17)21-2)5-6-12(11)23-13/h5-7,13H,4,8-9H2,1-3H3
InChI
HTJKCSSIOFPQJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7X-0236
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)