KEY465199383
Key Organics / BIONET
N-methyl-N-(4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-yl)methanesulfonamide
Scegli un formato
SKU del venditore: 7W-0861-500MG
CHF 628.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 7W-0861-500MG
CHF 628.30
Iupac Name
N-methyl-N-(4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-yl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H14N2O2S2/c1-11(15(2,12)13)9-10-7-5-3-4-6-8(7)14-9/h3-6H2,1-2H3
InChI
KKIHZYSQJRUSRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7W-0861
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)