KEY465199353
Key Organics / BIONET
3-methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carboximidamide
Scegli un formato
SKU del venditore: 7W-0329-500MG
CHF 617.50
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 7W-0329-500MG
CHF 617.50
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3-methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carboximidamide
Inchi Code
1S/C5H8N4O/c1-3-2-4(10)9(8-3)5(6)7/h2,8H,1H3,(H3,6,7)
InChI
DKBBZKXYIJUCDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7W-0329
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)