Documenti fondamentali
KEY465199280
Key Organics / BIONET
1,3-dimethyl 2-methyl-2-(4-nitrophenyl)propanedioate
Scegli un formato
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
5 G
CHF 4’670.80
10 G
CHF 8’713.30
SKU del venditore: 7T-0070-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
5 G
CHF 4’670.80
10 G
CHF 8’713.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.24
Numero MDL:
SKU del venditore: 7T-0070-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
dimethyl 2-methyl-2-(4-nitrophenyl)malonate
Inchi Code
1S/C12H13NO6/c1-12(10(14)18-2,11(15)19-3)8-4-6-9(7-5-8)13(16)17/h4-7H,1-3H3
InChI
RFISOAYKEOMLCU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7T-0070
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7T-0070
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)