Documenti fondamentali
KEY465199260
Key Organics / BIONET
2-phenylthieno[3,2-d]pyrimidin-4-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.27
Numero MDL:
Iupac Name
2-phenylthieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C12H8N2OS/c15-12-10-9(6-7-16-10)13-11(14-12)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,13,14,15)
InChI
IQFQFNJSTCCSSP-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7R-1324
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7R-1324
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)