Documenti fondamentali
KEY465198823
Key Organics / BIONET
6-chloro-N4-(4-methoxyphenyl)pyrimidine-2,4-diamine
Scegli un formato
500 MG
CHF 617.50
SKU del venditore: 7L-832-500MG
CHF 617.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 617.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.69
Numero MDL:
SKU del venditore: 7L-832-500MG
CHF 617.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
6-chloro-N~4~-(4-methoxyphenyl)-2,4-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C11H11ClN4O/c1-17-8-4-2-7(3-5-8)14-10-6-9(12)15-11(13)16-10/h2-6H,1H3,(H3,13,14,15,16)
InChI
BXMJFCPTYHVVNV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7L-832
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7L-832
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)