Documenti fondamentali
KEY465198651
Key Organics / BIONET
2,6-dimethyl-4-oxo-4H-pyran-3-carboxylic acid
Scegli un formato
500 MG
CHF 617.50
1 G
CHF 1’195.00
2 G
CHF 2’177.50
5 G
CHF 4’660.00
10 G
CHF 8’702.50
SKU del venditore: 7H-938-500MG
CHF 617.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 617.50
1 G
CHF 1’195.00
2 G
CHF 2’177.50
5 G
CHF 4’660.00
10 G
CHF 8’702.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.15
Numero MDL:
SKU del venditore: 7H-938-500MG
CHF 617.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2,6-dimethyl-4-oxo-4H-pyran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(9)7(8(10)11)5(2)12-4/h3H,1-2H3,(H,10,11)
InChI
MZMRFDKQPOMOGX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store under inert gas at 4C
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7H-938
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7H-938
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)