Documenti fondamentali
KEY465198516
Key Organics / BIONET
3,5-dichloro-N-(3-cyanophenyl)benzamide
Scegli un formato
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
SKU del venditore: 7F-338S-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.14
Numero MDL:
SKU del venditore: 7F-338S-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-dichloro-N-(3-cyanophenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C14H8Cl2N2O/c15-11-5-10(6-12(16)7-11)14(19)18-13-3-1-2-9(4-13)8-17/h1-7H,(H,18,19)
InChI
UBJATVLWQFYMES-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7F-338S
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7F-338S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)