Documenti fondamentali
KEY465198379
Key Organics / BIONET
2-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-nitrobenzoyl]benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.38
Numero MDL:
Punto di fusione
155 - 158
Iupac Name
2-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)-3-nitrobenzoyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C19H19N3O5/c1-20-8-10-21(11-9-20)16-7-6-13(12-17(16)22(26)27)18(23)14-4-2-3-5-15(14)19(24)25/h2-7,12H,8-11H2,1H3,(H,24,25)
InChI
PEMYYMJRUFTHIB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6Y-0824
Melting Point
155 - 158
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6Y-0824
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)