Documenti fondamentali
KEY465198103
Key Organics / BIONET
3-(dimethylamino)-1-(pyridin-3-yl)propan-1-ol
Scegli un formato
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
SKU del venditore: 6R-0030-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.25
Numero MDL:
SKU del venditore: 6R-0030-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(dimethylamino)-1-(3-pyridinyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c1-12(2)7-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,13H,5,7H2,1-2H3
InChI
NRSTXKLBMAVOGO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6R-0030
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6R-0030
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)