Documenti fondamentali
KEY465198035
Key Organics / BIONET
1-[(4-fluorophenyl)methoxy]-1H-imidazole-2-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.2
Numero MDL:
Iupac Name
1-[(4-fluorobenzyl)oxy]-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H9FN2O2/c12-10-3-1-9(2-4-10)8-16-14-6-5-13-11(14)7-15/h1-7H,8H2
InChI
LZCYUJRLJGWFGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6P-020
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6P-020
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)