Documenti fondamentali
KEY465197460
Key Organics / BIONET
4-chloro-3-methanehydrazonoylquinoline
Scegli un formato
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
SKU del venditore: 5W-0304-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.65
Numero MDL:
SKU del venditore: 5W-0304-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-3-quinolinecarbaldehyde hydrazone
Inchi Code
1S/C10H8ClN3/c11-10-7(6-14-12)5-13-9-4-2-1-3-8(9)10/h1-6H,12H2/b14-6+
InChI
ONJKRDBEFQZFOZ-MKMNVTDBSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5W-0304
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5W-0304
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)