Documenti fondamentali
KEY465196617
Key Organics / BIONET
ethyl 6-(4-bromophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.22
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 6-(4-bromophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H11BrN2O2S/c1-2-19-13(18)12-8-20-14-16-11(7-17(12)14)9-3-5-10(15)6-4-9/h3-8H,2H2,1H3
InChI
LDLHIESZBYJARB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4Z-0817
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4Z-0817
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)