Documenti fondamentali
KEY465196502
Key Organics / BIONET
2-amino-6-(hydroxymethyl)-8-oxo-4-(thiophen-2-yl)-4H,8H-pyrano[3,2-b]pyran-3-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.31
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-6-(hydroxymethyl)-8-oxo-4-(2-thienyl)-4,8-dihydropyrano[3,2-b]pyran-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H10N2O4S/c15-5-8-11(10-2-1-3-21-10)13-12(20-14(8)16)9(18)4-7(6-17)19-13/h1-4,11,17H,6,16H2
InChI
AWTDKQKZCHBNLU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4W-0881
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4W-0881
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)