Documenti fondamentali
KEY465196356
Key Organics / BIONET
propan-2-yl N-[1-(4-chlorobenzenesulfonyl)piperidin-4-yl]carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.86
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
isopropyl 1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-4-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C15H21ClN2O4S/c1-11(2)22-15(19)17-13-7-9-18(10-8-13)23(20,21)14-5-3-12(16)4-6-14/h3-6,11,13H,7-10H2,1-2H3,(H,17,19)
InChI
VXVRDWPMOGCSKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4R-1163
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4R-1163
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)