Documenti fondamentali
KEY465196112
Key Organics / BIONET
(4E)-4-[2-(2,4,6-trichlorophenyl)hydrazin-1-ylidene]-2H,3H,4H-1??-thieno[2,3-b]thiopyran-1,1-dione
Scegli un formato
500 MG
CHF 617.50
1 G
CHF 1’195.00
2 G
CHF 2’177.50
SKU del venditore: 4N-301S-500MG
CHF 617.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 617.50
1 G
CHF 1’195.00
2 G
CHF 2’177.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
395.72
Numero MDL:
SKU del venditore: 4N-301S-500MG
CHF 617.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(4E)-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-one (2,4,6-trichlorophenyl)hydrazone 7,7-dioxide
Inchi Code
1S/C13H9Cl3N2O2S2/c14-7-5-9(15)12(10(16)6-7)18-17-11-2-4-22(19,20)13-8(11)1-3-21-13/h1-3,5-6,17-18H,4H2
InChI
VGTBSSWYZZCTNE-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4N-301S
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4N-301S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)