Documenti fondamentali
KEY465195789
Key Organics / BIONET
2-[2-(4-fluorophenyl)adamantan-2-yl]acetic acid
Scegli un formato
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
5 G
CHF 4’670.80
SKU del venditore: 4F-923-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
5 G
CHF 4’670.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.36
Numero MDL:
SKU del venditore: 4F-923-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[2-(4-fluorophenyl)-2-adamantyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C18H21FO2/c19-16-3-1-13(2-4-16)18(10-17(20)21)14-6-11-5-12(8-14)9-15(18)7-11/h1-4,11-12,14-15H,5-10H2,(H,20,21)
InChI
XXKCDMKSNNHWFU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4F-923
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4F-923
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)