Documenti fondamentali
KEY465195315
Key Organics / BIONET
4-[1-(benzenesulfonyl)piperidine-4-carbonyl]morpholine
Scegli un formato
500 MG
CHF 617.50
1 G
CHF 1’195.00
2 G
CHF 2’177.50
SKU del venditore: 3R-1015-500MG
CHF 617.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 617.50
1 G
CHF 1’195.00
2 G
CHF 2’177.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.43
Numero MDL:
SKU del venditore: 3R-1015-500MG
CHF 617.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
4-{[1-(phenylsulfonyl)-4-piperidinyl]carbonyl}morpholine
Inchi Code
1S/C16H22N2O4S/c19-16(17-10-12-22-13-11-17)14-6-8-18(9-7-14)23(20,21)15-4-2-1-3-5-15/h1-5,14H,6-13H2
InChI
DCTPIPAJHXUMMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3R-1015
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3R-1015
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)