KEY465195204
Key Organics / BIONET
4-(butan-2-yl)-2-[(E)-(hydroxyimino)methyl]phenol
Scegli un formato
SKU del venditore: 33685-250MG
269,01 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 33685-250MG
269,01 €
Iupac Name
5-sec-butyl-2-hydroxybenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-3-8(2)9-4-5-11(13)10(6-9)7-12-14/h4-6,8,13H,3,7H2,1-2H3
InChI
LTYCIXKZBLDAHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3R-0104
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)