Documenti fondamentali
KEY465195055
Key Organics / BIONET
[1-benzyl-2-(benzylsulfanyl)-1H-imidazol-5-yl]methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.42
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
[1-benzyl-2-(benzylsulfanyl)-1H-imidazol-5-yl]methanol
Inchi Code
1S/C18H18N2OS/c21-13-17-11-19-18(22-14-16-9-5-2-6-10-16)20(17)12-15-7-3-1-4-8-15/h1-11,21H,12-14H2
InChI
UHPMDGFWHBXXMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3M-506S
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3M-506S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)