KEY465194818
Key Organics / BIONET
2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-2-(pyridin-2-yl)acetonitrile
About This Item
Iupac Name
[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl](2-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C13H7ClF3N3/c14-10-5-8(13(15,16)17)7-20-12(10)9(6-18)11-3-1-2-4-19-11/h1-5,7,9H
InChI
NHLFYQDLTPJOFM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3G-053
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)